MAB2058
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-3
clone ASC-3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD104
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ASC-3, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB4(3691)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
laminin and laminin GD-2 peptide, but not to EHS laminin, type IV collagen or fibronectin. Does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelium (HUVEC). Stains RKO or K562 cells transfected for CD104 expression. Does not stain monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation: precipitates PAGE bands of 66, 76, 120, 135 and 200kDa (reduced) or 66, 110, 125, 130 and 190kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 cells.
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2