MAB1973Z
Anti-Integrin α1 Antibody, clone FB12, azide free
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD49a, MAB1973
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FB12, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA1(3672)
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
FACS analysis: 2 μg/mL
ELISA: 0.5 μg/mL
Inhibition of activated human lymphocyte binding to laminin, collagen IV and fibronectin (Fabbri, 1996): 1-5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Microvascular endothelium
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2