MAB2059-C
Anti-Integrin B4 Antibody, clone ASC-8, Azide & Ascites Free
clone ASC-8, from mouse
Szinonimák:
Integrin beta-4, Integrin B4, Integrin Beta4, GP150, CD104
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ASC-8, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB4(3691)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inhibition Assay Analysis: A representative lot inhibits SCC9 cell adhesion to human and EHS laminin and laminin GD-2 peptides, but not to type IV collagen or fibronectin. It does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin B4 in SCC9, SKOV-3, HUVEC cells. It also detected Integri B4 in RKO and K562 cells transfected for CD104 expression. It does not stain Integrin B4 in monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin B4 from surface-biotinylated SCC9 cells. Immunoprecitated Integrin B4 was then observed at 66 kDa, 76 kDa, 120 kDa, 135 kDa and 200kDa (reduced), or 66 kDa, 110 kDa, 125 kDa, 130 kDa and 190kDa (non-reduced) in PAGE.
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Integrin B4 in 1X10E6 A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2