MAB2053
Anti-Disialoganglioside GD3 Antibody, clone MB3.6
clone MB3.6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
GD3 Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MB3.6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Lysis of GD3 positive (melanoma) cells in presence of complement (Cheresh et al., 1985).
Induction of antibody dependent cellular cyotoxicity (ADCC) {Ortaldo JR et al 1987 J Immunol 138(10):3566-3572.
TLC analysis: Sjoberg, ER (1995) J. Biol. Chem. 270(7):2921-2930.{http://www.jbc.org/cgi/content/full/270/7/2921}
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2