Fontos dokumentumok
SML3754
SRT2104
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Methyl-N-(2-(3-(morpholinomethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxamide, 4-Methyl-N-(2-{3-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}phenyl)-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide, GSK 2245840B, GSK-2245840B, GSK2245840B, SRT 2104, SRT-2104
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3