MABF978
Anti-GD3, 9-O-acetyl Antibody, clone UM4D4
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified antibody
Minőségi szint
klón
UM4D4
monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
(Please refer to lot specific datasheet.)
technika/technikák
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgMκ
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDw60-positive human PBMCs.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2