MAB5608
Anti-GT1b Ganglioside Antibody
ascites fluid, clone GT1b-2b, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Ganglioside GT1b, GT1b Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT1b-2b, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1