MAB2052
Anti-Disialoganglioside GD2 Antibody, clone 14G2a
clone 14.2Ga, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-GD2 Antibody, Clone 14G2a Anti-GD2, GD2 Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
14.2Ga, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Cytotoxicity for GD2 positive cells (Mujoo et al., 1987, 1989)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2