MAB570
Anti-Heparin Antibody, clone A7.10
clone A7.10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A7.10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
nem léphet reakcióba
pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Hdgf(15191)
Egyediség
Alkalmazás
1.0 x 10-11 M.) Suggested concentration 1-10 μg/mL.
Inhibits the formation of heparin accelerated thrombin-antithrombin complex formation in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2