MAB1948P
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone A7L6
clone A7L6, from rat
Szinonimák:
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A7L6, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPG2(3339)
Általános leírás
Heparan Sulfate Proteoglycan antibodies, in tissues, react strongly and uniformly with basement membranes. Clone A7L6 recognizes domain IV of the core protein of the large heparan sulphate proteoglycan or perlecan. The reactivity is independent of the galactosaminoglycan moieties; therefore, the epitope is not sensitive to heparinase treatment.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A previous lot was used in independent laboratories in WB. (Hagen, 1993; Brown, 1999).
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Couchman, 1989).
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Heparan Sulfate Proteoglycan in HeLa and A431 cells.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa and A431 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1