AB1930
Anti-Integrin alphaV Antibody, CT, Intracellular
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CD51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
chicken, hamster, horse, goat, pig, equine, mouse, human, sheep
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in ELISA/RIA.
Immunoprecipitation:
5 μL of a previous lot of this antibody is sufficient to precipitate alphaV/beta1 from 5x106 cells.
Immunohistochemistry:
1:1000 dilution from a previous lot was used in immunohistochemistry. (Suggested for use an acetone fixed tissue only.)
Western blot: 1:5000.
The antibody recognizes a single band at approximately 150 kDa when denatured, but not reduced (Hirsch, 1994). Under reducing conditions this antibody recognizes two major bands of 25 and 27 kDa and, to a lesser extent, the full length 150 kDa band.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected INTEGRIN AV light chain on 10 μg of C6 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HT-29 colon carcinoma cells
C6 lysates.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1