AB6030
Anti-Integrin alpha 10 (ITGA10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rhesus macaque, primate, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA10(8515)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Integrins
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected integrin alpha10 in 10 µg of SW-1353 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
SW-1353 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1