MAB2078Z
Anti-Integrin α9β1 Antibody, clone Y9A2, azide free
clone Y9A2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MAB2078
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Y9A2, monoclonal
faj reaktivitás
human, guinea pig
nem léphet reakcióba
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA9(3680)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
FACS Analysis
Function blocking: 100% inhibition of alpha9beta1-mediated adhesion to the third fibronectin type III repeat in tenascin at <10 μg/mL.
Not effective for immunohistochemistry, immunocytochemistry or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Integrin alpha9beta1 positive tissues include basal keratinocytes, hepatocytes, muscle (smooth and skeletal), and airway epithelium.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2