SAB2109057
Anti-LBR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
DHCR14B, LMN2R, MGC9041, PHA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
71 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, pig, horse, human, yeast, canine, zebrafish, guinea pig, bovine, rabbit
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LBR(57396)
Általános leírás
Immunogen
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg