MAB2575
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone BMC5
ascites fluid, clone BMC5, Chemicon®
Szinonimák:
VLA-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BMC5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA5(3678)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Note that where cell adhesion to fibronectin involving other fibronectin receptors, such as VLA-4 (alpha4beta1) integrin, is involved, inhibition of cell adhesion by BMC5 alone may not be complete.
Immunoprecipitation from lysate of 10E6 cell equivalent: 2 μL
Flow cytometry: 10μL/mL
Immunohistochemistry on acetone-fixed frozen sections only; formalin fixation is not recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1