MAB1969-I
Anti-Integrin α5β1 Antibody
Szinonimák:
Integrin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBS5, monoclonal
molekulatömeg
observed mol wt ~114.54 kDa
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Flow Cytometry in HT-1080 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected Integrin a5b1 in one million HT-1080 cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in ELISA applications (Mould, A.P., et. al. (1998). Biochem J. 331 ( Pt 3)(Pt 3):821-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in Western Blotting applications (Ria, R., et. al. (2002). Haematologica. 87(8):836-45; Gu, C., et. al. (2001). Mol. Cell. Biol. 21(14):4579-97).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in Immunocytochemistry applications (Gong, X., et. al. (2018). EMBO J. 37(17):e98994).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody produced inhibition of fibrinogen-, fibronectin- and laminin-mediated cell adhesion. (Wattam, B., et. al. (2001). Biochem J. 356(Pt 1):11-7; Rahman, S., et. al. (1998). Biochem J. 335 (Pt 2)(Pt2):247-57; Mould, A.P., et. al. (1998). Biochem J. 331 ( Pt 3)(Pt 3):821-8; Gu, C., et. al. (2001). Mol Cell Biol. 21(14):4579-97).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Integrin 5?1 in Immunohistochemistry applications (Hernandez, P.A., et. al. (2020). Sci Rep. 10(1):627; Qin, L., et. al. (2003). Biol Reprod. 69(2):563-71).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Integrin 5?1 in Immunoprecipitation applications (Nishida, T., et. al. (2007). J Cell Commun Signal. 1(1):45-58; Gu, C., et. al. (2001). Mol Cell Biol. 21(14):4579-97).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1