MAB1924
Anti-Laminin α5 Antibody, clone 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4C7, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMA2(3908)
Egyediség
Alkalmazás
Immunofluorescence - tissue staining pattern is most consistent with that observed for laminin alpha5 in the mouse(Miner et al., 1997)
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Does not work for Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Developing striated muscle tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1