MAB1912
Anti-Procollagen Type I Antibody, NT, clone M-58
culture supernatant, clone M-58, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Procollagen Antibody, Clone M-58 Anti-Procollagen, Type I Procollagen Detection
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
klón
M-58, monoclonal
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
rat, hamster, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG2α
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Egyediség
Alkalmazás
Suitable for formaldehyde/formalin fixed paraffin sections, suggested starting dilution 1:100-1:1000, after treatment with 1% trypsin, 20 minutes at room temperature. Does not stain mature collagen fibers in tissue. Localized intracellularly in cells producing pro-collagen I. Not recommended for Western Blots Optimal working dilutions must be determined by end user.
Analízis megjegyzés
Skin tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2