MAB1892
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, IST-10
Szinonimák:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Fibronectin Antibody, gelatin binding domain, clone IST-10, clone IST-10, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IST-10, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: non-reducing conditions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2