MAB1676
Anti-Talin 1 Antibody, NT, a.a. 139-433, clone TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TA205, monoclonal
faj reaktivitás
rabbit, human
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TLN1(7094)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2