Fontos dokumentumok
SAB4200041
Anti-Talin antibody,Mouse monoclonal
clone TA205, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-TLN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TA205, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~225 kDa
faj reaktivitás
chicken, bovine, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa/Jurkat cell extracts
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- Immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)