Fontos dokumentumok
N1660
Anti-Nicastrin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ATAG1874
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 110 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using minimum working antibody dilution using a whole cell extract of the HEK293 cell line stably transfected with human nicastrin.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCSTN(23385)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?