C1104
Monoclonal Anti-Caspase 7 antibody produced in rat
clone 11E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11E4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen (full length) 35 kDa
antigen (subunit) 20 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP7(840)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a concentration of 2-4μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)