ZRB2187
Anti-LARP1 Antibody, clone 3K10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
La-related protein 1;La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3K10, recombinant monoclonal
leírás
3K10 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 123.51 kDa
observed mol wt ~32 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LARP1(23367)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with His-ABP-tagged recombinant fragment of Human LARP1.
Western Blotting Analysis (WB): 1:10,000 dilution of this antibody detected His-ABP-tagged recombinant fragment of Human LARP1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody detected LARP1 in MOLT4 and HeLa cell lysates (1:10,000 dilution) and HeyA8, HeLa, OVCAR-8 wild type, and OVCAR-8 LARP1 KO cells (1:5000 dilution).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected LARP1 in HepG2 cells (1:100 dilution), OVCAR-8 wild type and LARP1 knockdown cells (1:500 dilution) and OVCAR-8 wild type and LARP1 KO cells (1:2000 dilution).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected LARP1 in human cerebellum tissue sections (1:1000 dilution) and human colorectal cancer tissue sections (1:100 and 1:200 dilutions).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody was used to immunoprecipitate LARP1 from OVCAR-8 cancer cells.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound LARP1 peptide with a KD of 2.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1