Fontos dokumentumok
IT5SP0001
Millipore
Male Staubli to 3/4" TC End Cap
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
0.5 in.
13 mm
Szélesség
0.5 in.
Mélység
3 in.
súly
8 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany