Fontos dokumentumok
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Q Labtech
parameter
0-300 psi pressure range
Általános leírás
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Tulajdonságok és előnyök
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Jogi információk
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)