Fontos dokumentumok
TL-1L-BK
Millipore
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
BIRMA-1, monoclonal
form
liquid
kiszerelés
pack of 1 L
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT
koncentráció
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotípus
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Colorant: Patent Blue Violet dye
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Alkalmazás
Bulk.
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Jogi információk
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2