SAB4700677
Monoclonal Anti-Blood Group A antibody produced in mouse
clone HE-195, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HE-195, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
agglutination assay: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)