Merck
RAB0229
Sigma-Aldrich
Mouse IGF-I ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
Insulin-like growth factor I, Mechano growth factor, Somatomedin-C
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Igf1(16000)
Általános leírás
The Mouse IGF-I ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IGF-I in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Mouse IGF-I
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Mouse IGF-I ELISA kit has been used to measure plasma IGF-I (Insulin-like growth factor-I) level from Igf1r L/L and BAT-specific Igf1r-knockout (BATIGFIRKO) mice.
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse IGF-I ELISA Kit has been used to measure the concentration of insulin-like growth factor(IGF) secreted by mesenchymal stem cells(MSCs). It has also been used to measure the level of IGF1 in blood samples of mice.
Biokémiai/fiziológiai hatások
IGF-I (Insulin-like growth factor-I) is required for fetal growth and development. It is also involved in the growth and repair of heart tissues. IGF-I has been linked to neuroplasticity and hippocampal neurogenesis. It is important in the recovery from ischaemic injury. IGF-I also facilitates the differentiation of adipocytes and other cells.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flavia R Siqueira et al.
Physiology & behavior, 154, 68-75 (2015-11-26)
A low-salt (LS) diet during pregnancy has been linked to insulin resistance in adult offspring, at least in the experimental setting. However, it remains unclear if this effect is due to salt restriction during early or late pregnancy. To better
He He et al.
Inflammation, 38(6), 2178-2184 (2015-06-25)
Sepsis-induced myocardial injury (SIMI) is caused by various mechanisms. The aim of this study was to investigate the effects of salidroside (Sal) on SIMI and its mechanisms in rats. The sepsis model was established by intraperitoneal injection of lipopolysaccharide (LPS)
María Llorens-Martín et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 15(2), 134-148 (2009-03-25)
This review addresses the role of serum insulin-like growth factor 1 (IGF1) as one mechanism of adult neural plasticity, specifically, its regulation of hippocampal neurogenesis among other plasticity-related processes. It is suggested that IGF has been reused advantageously both for
Sebastian Mathes et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 100(11), 1647-1658 (2022-10-01)
Skeletal muscle exerts many beneficial effects on the human body including the contraction-dependent secretion of peptides termed myokines. We have recently connected the myokine secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC) to the formation of intramuscular adipose tissue (IMAT)
Márcio Buffolo et al.
Cell reports, 29(2), 270-282 (2019-10-10)
Accumulation of visceral (VIS) is a predictor of metabolic disorders and insulin resistance. This is due in part to the limited capacity of VIS fat to buffer lipids allowing them to deposit in insulin-sensitive tissues. Mechanisms underlying selective hypertrophic growth