EZML
Mouse Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL serum or plasma
Szinonimák:
Leptin, Obesity factor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Mouse Leptin ELISA, This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 87-100%
linearity: 100-111%
sensitivity: 0.05 ng/mL
standard curve range: 0.2-30 ng/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials