EZHGIP
Human GIP ELISA Kit
measures and quantify total GIP levels in 20 μL serum, plasma or cell culture samples
Szinonimák:
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human GIP (total) ELISA, This Human GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
Paraméterek
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.7%
linearity: 99.9%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... GNAI2(2771)
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1