Merck
CS20MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Szinonimák:
Clarisolve 20 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
Méret kiválasztása
1 EA
162 000,00 Ft
162 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 21.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
162 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
162 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 21.részletek
Terméknév
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Anyagok
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Clarisolve®
Paraméterek
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Magasság
14 cm (5.3 in.)
Hosszúság
22 cm (8.5 in.)
Szélesség
7.4 cm (2.9 in.)
szűrőfelület
0.014 m2
szennyeződések
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
1.4-2.1 μg/L
bemenet
sample type liquid
vezetőképesség
0.80 – 1.59 μS/cm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Alkalmazás
High-density cell cultures
Specifikációk
Filter Grade: 20MS
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Analízis megjegyzés
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Jogi információk
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.