Merck
CS20MS02H1
Millipore
Clarisolve® Depth Filters
High-density cell cultures
Szinonimák:
Clarisolve 20 m Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Clarisolve®
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
Hosszúság
22 cm (8.5 in.)
Szélesség
9.4 cm (3.7 in.)
szűrőfelület
0.027 m2
szennyeződések
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
1.4-2.1 μg/L
bemenet
sample type liquid
vezetőképesség
0.80 – 1.59 μS/cm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Alkalmazás
High-density cell cultures
Specifikációk
Filter Grade: 20MS
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Analízis megjegyzés
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Jogi információk
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg