SHGEA25NB6
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Optiscale® 25mm Capsule
Fittings NB, Autoclavable
Szinonimák:
Millipore Express SHC Optiscale 25mm 0.5/0.2 m NB
About This Item
Javasolt termékek
product name
Millipore Express® SHC, OptiScale® Capsule, OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
OptiScale® 25
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore Express®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
3.9 cm (1.52 in.)
Szélesség
1.21 in.
patron névleges hossza
1.52 in. (39 mm)
Átmérő
3.1 cm (1.2 in.)
szűrőfelület
3.5 cm2
szennyeződések
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Analízis megjegyzés
After sterilization and a controlled water flush of 15 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Related Content
Tudjon meg többet a mAb upstream feldolgozásáról, különös tekintettel a sejttenyésztési közeg és a közegkomponensek hatékony steril szűrésére tervezett termékekre.
Learn more mAb upstream processing, specifically on the products designed for efficient sterile filtration of cell culture media and media components.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.