CP45
Anti-Clathrin Heavy Chain Mouse mAb (X22)
liquid, clone X22, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
X22, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
bovine, mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLTCL1(8218)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1:1000, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Zhang, J.Z., et al. 1994. Cell78, 751.
Herskovits, J.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 565.
Van Der Bliek, A.M., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 553.
Pearse, B.M. and Robinson, M.S. 1990. Ann. Rev. Cell Biol.6, 151.
Brodsky, F.M. 1985. J. Cell Biol.101, 2047.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1