AQ303F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Goat anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
PURIFICATION: The goat-lgG was purified by affinity chromatography and absorbed to remove cross-reactivity to human immunoglobulins.
Egyediség
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Flow cytometery: 1 μg per 1 x 10E6 cells (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Javois 1994) FITC absorption peak is 488-492nm, its emission peak is 520nm.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2