AP192P
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Szinonimák:
Anti-Mouse antibody, Donkey anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3