901800
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Szinonimák:
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanoparticles
összetétel
nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
koncentráció
1 mg/mL in deionized water
átlagos részecskeméret
140 nm
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.