DC05L
Goat Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase Conjugate
lyophilized, Calbiochem®
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3