ABT135
Anti-phospho-FAK (Tyr397) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Focal adhesion kinase 1, FADK 1, Protein-tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr397)
Géninformáció
human ... PTK2(5747)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-FAK (Tyr397) in 10 µg of untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates.
Cél megnevezése
An uncharacterized band appears at ~190 kDa in some lysates.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1