613551
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01
The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A.
Szinonimák:
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01, ANO1 Inhibitor, T16Ainh-A01, 2-(5-ethyl-4-hydroxy-6-methylpyrimidin-2-ylthio)-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)acetamide, TMEM16A antagonist, T16Ainh-A01
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
WGK
WGK 3