AB5122
Anti-Adrenergic Receptor Antibody, β 3
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Anti-B3AR, Anti-Anti-GPCR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADRB3(155)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:10,000 - 100,000
Immunohistochemistry: 2-20 μg in formaldehyde fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2