MABS519
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1
clone 11F12.1, from mouse
Szinonimák:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11F12.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP63(8626)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected P40 in 10 µg of SK-OV-3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1