Fontos dokumentumok
SAB56000291
Sigma-Aldrich
Anti-p40 (deltaNp63) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM392, affinity purified immunoglobulin
Szinonimák:
Tumor protein 63, p40
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM392, monoclonal
recombinant monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP63(8626)
Egyediség
This antibody reacts to human p40 (ΔNp63).
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human p40 (ΔNp63).
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2