MABT1497
Anti-P40 (TP63) Antibody, clone 11H1
clone 11H1, from mouse
Szinonimák:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, P51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11H1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP63(8626)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected P40 (TP63) in A431 cell lysate.