ABS533
Anti-PTEN mono-ubiquitylated K13
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog, Phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTEN mono-ubiquitinated K13 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1