04-035
Anti-PTEN Antibody, clone 6H2.1
clone 6H2.1, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-PTEN antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H2.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1