ZMS1092
Anti-PTEN Antibody, clone 6H2.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN;Mutated in multiple advanced cancers 1;Phosphatase and tensin homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H2.1, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 47.17 kDa
observed mol wt ~50 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PTEN in HeLa cell nuclear extract.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected PTEN in lysates from Rat brain and Mouse brain tissue and NIH3T3 cell nuclear extract.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTEN in MCF-7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected PTEN in human breast cancer and human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PTEN in HeLa cell nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.