ABS30
Anti-Sulfenic Acid Modified Cysteine (2-Thiodimedone-Specific Ig) Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Sulfenic Acid Modified Cysteine (2-Thiodimedone-Specific Ig)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 01:1,000 dilution of this antibody detected sulfenic acid modified proteins on 10 µg of rat ventricular myocyte lysate.
Cél megnevezése
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1