SAB2108004
Anti-BDNF antibody produced in rabbit
Szinonimák:
Anti-ANON2, Anti-BULN2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27kDa
faj reaktivitás
horse, rat, rabbit, dog, mouse, human, pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BDNF(627)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)